Learn More
Novus Biologicals™ Histone H3 Antibody (Immunomedics patent anti-Histone H3) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histone H3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Immunomedics patent anti-Histone H3 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q6NXT2 |
| Alias de gen | H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Histone H3 |
| Mostrar más |