missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H3, ac Lys9 Antibody (AH3-120) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591463 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591463 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591463 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB120121790.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Histone H3 Monoclonal specifically detects Histone H3 in Human, Mouse, Rat, Bovine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H3 (ac Lys9)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon AH3-120
Concentración 2.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 μg/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:2000
Alias de gen H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, H3K9ac, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Símbolos de los genes H3C14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This Histone H3 [ac Lys9] antibody (AH3-120) was raised against a synthetic, acetylated histone H3 peptide (amino acids 7-20, acetyl K9) corresponding to the N-terminus of human histone H3, conjugated to KLH.
Peso molecular del antígeno 15 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126961
Especificidad de la prueba Staining of (acetyl K9) histone H3 in immunoblotting is specifically inhibited with the immunizing peptide. There is no inhibition with non-acetylated histone H3 peptide.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.