missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H3.1 Antibody (27F2), Novus Biologicals™

Código de producto. 30031521 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30031521 100 μL 100 microlitros
30025313 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30031521 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326228100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H3.1 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3.1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H3.1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 27F2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:30-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen H3 histone family, member D, H3.1HIST1H3D, H3/d, H3FA, H3FB, H3FC, H3FDHIST1H3F, H3FF, H3FH, H3FI, H3FJ, H3FK, H3FL, HIST1H3A, HIST1H3B, HIST1H3C, HIST1H3G, HIST1H3H, HIST1H3I, HIST1H3J, histone 1, H3e, histone cluster 1, H3e, histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide [UniProt P68431]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.