missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2B, ubiquitylated Lys123 Antibody (1B3F12/A9) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18280830 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18280830 0.1 mL 0.10 ml
18667197 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18280830 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254770

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

Histone H2B Monoclonal specifically detects Histone H2B in Human, S. pombe, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H2B
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ChIP Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 1B3F12/A9
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen FLJ35099, FLJ56780, FLJ56787, histone 2, H2bf, histone cluster 2, H2bf, histone H2B type 2-F, MGC131639
Símbolos de los genes HIST2H2BF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ub-polypeptide antigen based on amino acids 115 - 130 of yeast Histone H2B
Peso molecular del antígeno 23 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 440689
Especies diana Human, S. pombe, Yeast
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.