missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2B, p Thr129 Antibody (SR1184), Novus Biologicals™

Código de producto. 18673675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18673675 100 μg 100 microlitros
18622314 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673675

Marca: Novus Biologicals NBP321527100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H2B Monoclonal antibody specifically detects Histone H2B in Yeast samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H2B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1184
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen FLJ35099, FLJ56780, FLJ56787, histone 2, H2bf, histone cluster 2, H2bf, histone H2B type 2-F, MGC131639
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from yeast phospho-Histone H2B [Thr129] (Uniprot #: P02293)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 440689
Especies diana Yeast
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.