missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2AY/macroH2A.1 Antibody (CL5256) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30286833 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30286833 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30286833 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261644MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Histone H2AY/macroH2A.1 Monoclonal antibody specifically detects Histone H2AY/macroH2A.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H2AY/macroH2A.1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL5256
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen core histone macro-H2A.1, H2A histone family, member Y, H2A.y, H2A/y, H2AF12M, H2AFJ, Histone H2A.y, Histone macroH2A1, histone macroH2A1.1, histone macroH2A1.2, MACROH2A1, MACROH2A1.1, macroH2A1.2, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.205, mH2A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O75367, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9555
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.