missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2AX, p Ser139 Antibody (9F3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18272473 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18272473 0.2 mg 0.20 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18272473 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1192550.2MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

gamma H2AX Monoclonal specifically detects gamma H2AX in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Primate, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gamma H2AX (p Ser139)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 9F3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P16104
Alias de gen H2A histone family, member X, H2A.X, H2a/x, H2AX histone, H2AXhistone H2A.x, YH2AX
Símbolos de los genes H2AFX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic phospho-peptide derived from the sequence of human Histone H2AX phosphorylated at Ser139.
Peso molecular del antígeno 15 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Mitotic Regulators, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3014
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Primate, Rabbit, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.