Descripción
Histone H2AX (p Ser139) Monoclonal antibody specifically detects Histone H2AX (p Ser139) in Human, Mouse, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histone H2AX (p Ser139) |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3F2 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, Simple Western 10 μg/mL, Flow Cytometry 1 μg 106 cells, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500 |
| N.º de referencia del gen | P16104 |
| Alias de gen | H2A.X, H2A/X, H2AFX |
| Símbolos de los genes | H2AFX |
| Mostrar más |
For Research Use Only