missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2AE Antibody (RM225), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037823 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30037823 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30037823 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326042MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H2AE Monoclonal antibody specifically detects Histone H2AE in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H2AE
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex
Clasificación Monoclonal
Clon RM225
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen H2A histone family, member M, H2A/m, H2AFA, H2AFMHistone H2A/m, HIST1H2AE, histone 1, H2ab, histone cluster 1, H2ab, histone H2A type 1-B/E, Histone H2A.2, Histone H2A/a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A peptide corresponding to the C-terminus of Human Histone H2AE
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3012
Especies diana Vertebrates
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.