missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2A.Z Antibody (RM215), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30036395 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30036395 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30036395 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326045PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H2A.Z Monoclonal antibody specifically detects Histone H2A.Z in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H2A.Z
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex
Clasificación Monoclonal
Clon RM215
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Formulación PBS
Alias de gen H2A histone family, member Z, H2A.z, H2A/z, H2AZ histone, H2AZMGC117173, histone H2A.Z
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A peptide corresponding to the C-terminus of Human Histone H2A.Z
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3015
Especies diana Vertebrates
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.