missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H1 Antibody (HH1/957), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18783893 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18783893 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18783893 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247754MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Histone H1 Monoclonal antibody specifically detects Histone H1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HH1/957
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen H1 histone family, member 1, H1.1, H1A, H1F1HIST1, histone 1, H1a, histone cluster 1, H1a, histone H1.1, MGC126642, MGC138345
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human H1F0 Histone H1.0 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Nuclear Envelope Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3024
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.