Descripción
Histone H1 Monoclonal specifically detects Histone H1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histone H1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HH1/957 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 1.0mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | H1 histone family, member 1, H1.1, H1A, H1F1HIST1, histone 1, H1a, histone cluster 1, H1a, histone H1.1, MGC126642, MGC138345 |
| Símbolos de los genes | H1-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |