missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517591 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18517591 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18517591 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB3003730.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

Histone H1 Polyclonal specifically detects Histone H1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000
Formulación PBS (pH 7.2) with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P02253
Alias de gen H1 histone family, member 1, H1.1, H1A, H1F1HIST1, histone 1, H1a, histone cluster 1, H1a, histone H1.1, MGC126642, MGC138345
Símbolos de los genes H1-1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 1-104 oh Histone H1 (P02253).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Nuclear Envelope Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3024
Especificidad de la prueba Cross-reacts with Human, Mouse, Rat, Chicken and Rabbit. Expected to cross-react with a wide range of other species due to sequence identity.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.