missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H1.2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18204518 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18204518 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18204518

Marca: Novus Biologicals NBP287570

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone H1.2 Polyclonal specifically detects Histone H1.2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H1.2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), ChIP Assay
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen H1 histone family, member 2, H1.2, H1F2H1C, histone 1, H1c, histone cluster 1, H1c, histone H1.2, Histone H1d, MGC3992
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human Histone H1.2
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3006
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.