Learn More
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody (OTI7E10), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18157332 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18157332 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18157332
Marca: Novus Biologicals NBP270881H
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Monoclonal specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Histone Deacetylase 2/HDAC2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7E10
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Símbolos de los genes HDAC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 415-488 of human Histone Deacetylase 2/HDAC2 (NP_001518) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Histone Deacetylases, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3066.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1