missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632887 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18632887 0.025 mg 0.03 miligramo
18190649 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18632887 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2412850.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Polyclonal specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone Deacetylase 2/HDAC2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunofluorescence 20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Símbolos de los genes HDAC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human HDAC2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of HDAC2. Amino Acid Squence: KKARIEEDKKETEDKKTD
Peso molecular del antígeno 52 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Histone Deacetylases, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3066
Especificidad de la prueba At least two isoforms of HDAC2 are known to exist; this antibody will detect both isoforms. HDAC2 antibody is predicted to not cross-react with other members of the HDAC family.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.