missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209043 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209043 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP144095AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Polyclonal specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone Deacetylase 2/HDAC2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Histone Deacetylase 2/Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to the near C-terminal region of human Histone Deacetylase 2/HDAC2. (Uniprot: Q92769)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3066
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.