Learn More
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody (9E9), Novus Biologicals™
Código de producto. 30038049 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30038049 100 μL 100 microlitros
30026658 50 μL 50 microlitros
2 options
Código de producto. 30038049
Marca: Novus Biologicals NBP326238100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Monoclonal antibody specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Histone Deacetylase 2/HDAC2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 9E9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Histone Deacetylase 2/HDAC2 [UniProt Q92769]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3066
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG