missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody (4C10C3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200072714 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18226643 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18226643

Marca: Novus Biologicals NBP252479

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Monoclonal specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone Deacetylase 2/HDAC2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4C10C3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Símbolos de los genes HDAC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human HDAC2 (AA: 217-327) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 55.4 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Histone Deacetylases, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3066
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.