Learn More
Histo-blood group ABO system transferase Antibody (SR1686), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200022930 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18695094 50 μL 50 microlitros
18653785 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18695094
Marca: Novus Biologicals NBP32226750ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Histo-blood group ABO system transferase Monoclonal antibody specifically detects Histo-blood group ABO system transferase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Histo-blood group ABO system transferase
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1686
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide from N-terminal
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG