missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histo-blood group ABO system transferase Antibody (SR1686), Novus Biologicals™

Código de producto. 18695094 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18695094 50 μL 50 microlitros
18653785 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695094 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32226750ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histo-blood group ABO system transferase Monoclonal antibody specifically detects Histo-blood group ABO system transferase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histo-blood group ABO system transferase
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1686
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide from N-terminal
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.