Descripción
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Polyclonal specifically detects Histamine N-Methyltransferase/HNMT in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histamine N-Methyltransferase/HNMT |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P50135 |
| Alias de gen | EC 2.1.1.8, histamine N-methyltransferase, HMT, HNMT-S1, HNMT-S2 |
| Símbolos de los genes | HNMT |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |