missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histamine H3R Antibody (27H8), Novus Biologicals™

Código de producto. 30029262 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30029262 100 μL 100 microlitros
30027867 50 μL 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30029262

Marca: Novus Biologicals NBP326219100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histamine H3R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histamine H3R
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 27H8
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Histamine H3R [UniProt Q9Y5N1]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11255
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.