missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Histamine H3R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histamine H3R |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 27H8 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human Histamine H3R [UniProt Q9Y5N1] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?