missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histamine H3R Antibody (2420B) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 18517485 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18517485 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18517485

Marca: Novus Biologicals FAB102001D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histamine H3R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histamine H3R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2420B
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing Human/Mouse/Rat Histamine H3 R, Accession # Q9Y5N1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11255
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.