missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histamine H2R Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18541219 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.05 mL, Unconjugated
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18541219 0.05 mL, Unconjugated
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18541219 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS1175

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Histamine H2R Polyclonal antibody specifically detects Histamine H2R in Human, Primate, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histamine H2R
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 38 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen gastric receptor 1, Gastric receptor I, H2R, HH2R, histamine H2 receptor, histamine receptor H2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human Histamine H2R.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3274
Especies diana Human, Primate, Monkey, Rabbit
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.