missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histamine H1R Antibody (480054) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165706 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30165706 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30165706 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4726JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Histamine H1R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Histamine H1R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 480054
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen H1R, H1-R, hisH1, histamine receptor H1, subclass H1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Histamine H1 R, Met1-Ser487, Accession # AAH60802
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3269
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.