missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIST3H3 Antibody (2128A) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18689623 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18689623 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18689623

Marca: Novus Biologicals FAB9448P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HIST3H3 Monoclonal antibody specifically detects HIST3H3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIST3H3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2128A
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulación PBS
Alias de gen H3 histone family, member T, H3/gH3.4, H3/t, H3FTMGC126888, H3T, H3tMGC126886, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, histone H3.1t
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human HIST3H3 synthetic peptide
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8290
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.