missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIST1H4F Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno HIST1H4F
Concentración 0.39 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16858424
Ver documentos
Proteintech
18341-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16848424
Ver documentos
Proteintech
18341-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

HIST1H4F
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P62805
319157, 8361
HIST1H4F Fusion Protein Ag13113
Primary
-20°C
HIST1H4F
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
H4, H4/A, H4/B, H4/c, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, HIST4H4, histone cluster 1, H4f, Histone H4, histoneh4
Hist1h4f
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado