Especificaciones
| Antígeno | HIST1H4F |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | HIST1H4F |
| N.º de referencia del gen | P62805 |
| Alias de gen | H4, H4/A, H4/B, H4/c, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, HIST4H4, histone cluster 1, H4f, Histone H4, histoneh4 |
| Símbolos de los genes | Hist1h4f |
| Mostrar más |