missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIST1H2BA Antibody (OTI1C9), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30038290 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30038290 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30038290 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272479PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIST1H2BA Monoclonal antibody specifically detects HIST1H2BA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno HIST1H2BA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C9
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen histone H2B type 1-A, bA317E16.3, H2BFU, histone cluster 1, H2ba, STBP, TSH2B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-127 of human HIST1H2BA(NP_733759) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255626
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.