missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIST1H2AG Antibody (CL5041) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Código de producto. 30302245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30302245 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30302245 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261152AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIST1H2AG Monoclonal antibody specifically detects HIST1H2AG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIST1H2AG
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL5041
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen H2A histone family, member P, H2A.1, H2A.1b, H2A/p, H2AFC, H2AFD, H2AFI, H2AFN, H2AFP, HIST1H2AI, HIST1H2AK, HIST1H2AL, HIST1H2AM, histone 1, H2ag, histone cluster 1, H2ag, histone H2A type 1, Histone H2A/p, pH2A/f
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P0C0S8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8969
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.