Learn More
Cytiva Columnas IEX de alto rendimiento HiScreen™ Q Sepharose™ y SP Sepharose™
Código de producto. 10870911 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna HP HiScreen Q Sepharose
Columna HP HiScreen SP Sepharose FF
Tipo de ligando:
Amina cuaternaria
Sulfopropyl
Intervalo de pH:
De 2 a 12
De 4 a 13
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10870911
Marca: Cytiva 28950515
Diseñado para la optimización de métodos y la detección de parámetros
  • Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos y el filtrado de parámetros
  • Matriz de agarosa muy entrecruzada con un tamaño medio de gránulo de 34 μm
  • Altura del lecho de 10 cm diseñado para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Dimensión del lecho: 7,7 × 100 mm
  • Matriz: 6 % de gránulos de agarosa entrecruzada
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Velocidad de flujo máximo: < 150 cm/h.
  • Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
  • DI de columna: 7,7mm
  • Velocidad de flujo: < 150 cm/h
HiScreen Q HP
  • Capacidad iónica: 0,14 a 0,20 mmol Cl-/ml
  • Ligando: aminas cuaternarias
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de aniones fuerte
HiScreen SP HP
  • Capacidad iónica: 0,15 a 0,20 mmol Cl-/ml
  • Ligando: sulfopropil
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de cationes fuerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 8 M de urea, 6 M de guanidina HCl, etanol al 70 %, 1 M de NaOH, 1 M de ácido acético, isopropanol al 30 %, acetronitrilo al 30 %, SDS al 2 %
Tipo de producto Columna HP HiScreen SP Sepharose FF
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 150 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Sulfopropyl
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH De 4 a 13
Tamaño de partículas De 45 a 165 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Optimización y detección de parámetros, cromatografía de intercambio iónico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen SP HP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.