Descripción
- Columnas listas para usar para un desarrollo de procesos cómodo
- Matriz de agarosa rígida y muy entrecruzada
- La altura del lecho de 10 cm está diseñada para permitir la optimización del método y detección de parámetros
- Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
- El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
- Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
MabSelect
- Para la captura de MAbs de grandes volúmenes de muestra
- Preenvasado con medios derivados de la proteína A.
- Compatible con caudales altos y alta presión al escalar
- La mayor capacidad de unión permite la purificación de MAbs a partir de materias primas de expresión de alto nivel.
- También optimizado para proteínas de fusión FC
- Muy baja, unión inespecífica debido a la alta selectividad de ligando y a la hidrofilicidad de la matriz
- Preenvasado con medios derivados de la proteína A.
- Con un ligando de proteína A recombinante nuevo, tolerante a los álcalis, que proporciona mayor estabilidad y permite el uso de hidróxido de sodio de 0,1 a 0,5 M para la limpieza in situ (CIP)
- Mayor resistencia a la proteasa, lo que resulta en una menor fuga de ligando
- Alta capacidad de unión a proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Urea 8M, clorhidrato de guanidina 6M, 2 % de alcohol bencílico o 20 % de etanol |
| Tipo de columna | HiScreen MabSelect SuRe Prepacked Column |
| Incluye | Tapones en la entrada y la salida |
| Tamaño del kit | 1 x 4.7mL |
| Soporte de cama | Filter |
| Diámetro interior (imperial) | 0.3 pulg |
| Capacidad de unión | ≈30mg Human IgG |
| Diámetro interior (métrico) | 0.77 cm |
| Tipo de producto | Columna preempaquetada HiScreen MabSelect SuRe |
| Altura del lecho (imperial) | 3.93 in. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- hiscreen mabselect sure
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.