Learn More
Cytiva Columnas IEX preempaquetadas HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q y Capto™ DEAE
Código de producto. 10609620 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna HiScreen Capto DEAE IEX
Columna HiScreen Capto Q IEX
Columna HiScreen Capto S IEX
Tipo de ligando:
Amina cuaternaria
Dietilaminoetil
Grupo sulfonato
Intervalo de pH:
De 2 a 12
De 2 a 9
De 4 a 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10609620
Marca: Cytiva 28926978
Diseñado para la optimización de métodos y la detección de parámetros
  • Captura rápida, eficiente y rentable y purificación de proteínas intermedia
  • Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos
  • Agarosa muy entrecruzada con matriz de extensión de superficie de dextrano
  • La altura del lecho de 10 cm está diseñada para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
  • Combina alta capacidad con alta velocidad de flujo y baja contrapresión reducir los tiempos de ciclo de los procesos y aumentar la productividad
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
Capto S: Catión fuerte (grupo sulfonato) intercambio medio BioProcess™
Capto Q: Anión fuerte (grupo de aminas cuartenarias) intercambio medio de BioProcess
Capto DEAE: El anión débil (grupo dietilaminoetil) intercambia el medio BioProcess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de ácido acético , 1 M de NaOH, 8 M de urea, 6 M clorhidrato de guanidina, 30 % de isopropanol y 70 % de etanol
Tipo de producto Columna HiScreen Capto Q IEX
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 700 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas De 45 a 165 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada con extensores de superficie de dextrano
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Modernos fabricantes a gran escala para una captura rápida, eficiente y rentable y purificación de proteínas intermedia, optimización y detección de parámetros
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Capto Q
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.