Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes y Capto™ SP ImpRes
Código de producto. 11320002 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medio Capto Q ImpRes
Medio Capto SP ImpRes
Tipo de ligando:
Amina cuaternaria
Grupo sulfonato
Intervalo de pH:
De 2 a 12
De 4 a 12
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tipo de ligando Intervalo de pH unitSize
11320002 Medio Capto Q ImpRes Amina cuaternaria De 2 a 12 100 ml
11310002 Medio Capto SP ImpRes Grupo sulfonato De 4 a 12 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320002 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17547002
Purificación intermedia de alta resolución y pulido basado en plataforma Capto bien establecida con ligandos tradicionales
  • Ofrece propiedades de flujo de presión con una amplia resolución
  • Purificaciones de alto rendimiento fáciles de optimizar y ampliar
  • Matriz basada en agarosa de flujo alto
  • Funciona a altas velocidades de flujo, así como a alturas de lecho alto alturas, aumentando así la flexibilidad en el diseño de procesos
  • Desarrollado para la purificación a gran escala de proteínas biofarmacéuticas
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Disponible en una amplia gama de diferentes tamaños de paquete a granel y formatos preempaquetados para el desarrollo de procesos
Capto Q ImpRes: Anión fuerte (grupo de aminas cuaternarias) intercambia el medio BioProcess™
Capto SP ImpRes: El catión fuerte (grupo sulfonato) intercambia el medio BioProcess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, isopropanol al 30 % y 70 % de etanol
Tipo de producto Medio Capto Q ImpRes
Diámetro interior (imperial) 39,3 in
Diámetro interior (métrico) 1000 mm
Cantidad 100 ml
Altura (imperial) 7,87 in
Altura (métrico) 200 mm
Caudal 220 cm/h
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Presión máxima < 3 bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas De 36 a 44 μm
Tipo de soporte Agarosa de flujo alto
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Purificación intermedia de alto rendimiento y pasos de pulido de una amplia gama de biomoléculas
Matrix Capto Q Chromatography Media
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • capto Q impres
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / manipulación / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol