Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes y Capto™ SP ImpRes
Código de producto. 11310002 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medio Capto Q ImpRes
Medio Capto SP ImpRes
Tipo de ligando:
Amina cuaternaria
Grupo sulfonato
Intervalo de pH:
De 2 a 12
De 4 a 12
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Tipo de producto Tipo de ligando Intervalo de pH unitSize
11310002 Medio Capto SP ImpRes Grupo sulfonato De 4 a 12 100 ml
11320002 Medio Capto Q ImpRes Amina cuaternaria De 2 a 12 100 ml
2 options
Código de producto. 11310002
Marca: Cytiva 17546802
Purificación intermedia de alta resolución y pulido basado en plataforma Capto bien establecida con ligandos tradicionales
  • Ofrece propiedades de flujo de presión con una amplia resolución
  • Purificaciones de alto rendimiento fáciles de optimizar y ampliar
  • Matriz basada en agarosa de flujo alto
  • Funciona a altas velocidades de flujo, así como a alturas de lecho alto alturas, aumentando así la flexibilidad en el diseño de procesos
  • Desarrollado para la purificación a gran escala de proteínas biofarmacéuticas
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Disponible en una amplia gama de diferentes tamaños de paquete a granel y formatos preempaquetados para el desarrollo de procesos
Capto Q ImpRes: Anión fuerte (grupo de aminas cuaternarias) intercambia el medio BioProcess™
Capto SP ImpRes: El catión fuerte (grupo sulfonato) intercambia el medio BioProcess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, isopropanol al 30 % y 70 % de etanol
Tipo de producto Medio Capto SP ImpRes
Diámetro interior (imperial) 39,3 in
Diámetro interior (métrico) 1000 mm
Cantidad 100 ml
Altura (imperial) 7,87 in
Altura (métrico) 200 mm
Caudal 220 cm/h
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Presión máxima < 3 bar
Intervalo de pH De 4 a 12
Tamaño de partículas De 36 a 44 μm
Tipo de soporte Agarosa de flujo alto
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Purificación intermedia de alto rendimiento y pasos de pulido de una amplia gama de biomoléculas
Matrix Capto Q Chromatography Media
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto SP ImpRes, 100 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.