Learn More
Cytiva Columna HiScreen Capto™ Core 700
Código de producto. 12663850 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 4,7 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 12663850
Marca: Cytiva 17548115
Edge
Capto Core 700 está diseñado para la purificación intermedia y el pulido de virus y otras biomoléculas grandes.
La novedosa tecnología de gránulos de núcleo y el ligando multimodal de octilamina dan a Capto Core 700 doble funcionalidad, exclusión de tamaño y cromatografía de unión en un medio de cromatografía (resina).
  • Para la purificación intermedia y el pulido de virus y otras biomoléculas grandes (Mr > 700 000) en modo de flujo.
  • Mejora significativa de la productividad y mayores caudales en comparación con los métodos de filtración en geles.
  • Optimización directa gracias a la cromatografía de flujo y un rendimiento sólido.
  • Purificación conveniente a pequeña escala, desarrollo de procesos y escalado mediante columnas preempaquetadas HiTrap y HiScreen.
  • Capto Core 700 está compuesto por un núcleo activado por ligando y una ampolla inactiva.
  • La ampolla inactiva evita que las moléculas grandes (corte ∼Mr 700 000 [700 kDa]) entren en el núcleo a través de los poros de la ampolla.
  • El núcleo de cada gránulos está funcionalizado con ligandos que son tanto hidrófobos como que están cargados positivamente, lo que resulta en una unión multimodal muy eficiente de varios contaminantes lo suficientemente pequeños para entrar en el núcleo.
  • Los ligandos multimodales garantizan una fuerte unión con la mayoría de las impurezas en una amplia gama de concentraciones de pH y sal.
  • Las impurezas ligadas se eliminan de los gránulos mediante procedimientos de limpieza in situ (CIP) mediante NaOH y, en la mayoría de los casos, un disolvente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, 6 M de clorhidrato de guanidina, isopropanol al 30 % y etanol al 70 %
Tipo de producto Columna multimodal HiScreen Capto Core 700
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,30 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4,7 ml
Caudal <500cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Octilamina
Presión máxima 8 bar
Intervalo de pH De 2 a 14
Tamaño de partículas 90 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Multimodal Column
Para utilizar con (aplicación) Purificación intermedia y pulido de virus y otras biomoléculas grandes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Capto
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol