Descripción
- Columna lista para usar preempaquetada con la resina de cromatografía de interacción hidrofóbica Capto Butyl ImpRes
- Forman parte de la plataforma de desarrollo de procesos disponible en Cytiva
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos de almacenamiento | 20 % de etanol a una temperatura de 4 a 30 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 7,7 mm |
| Altura del lecho (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 3 bar/0,3 MPa/44 psi |
| Volumen del lecho (métrico) | 4,7 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol