Learn More
Cytiva HiScreen Capto Blue
Código de producto. 11340132 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
7,7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11340132 7,7 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11340132
Marca: Cytiva 28992474
Excelente para la optimización del método y la detección de parámetros gracias a 10 cm de altura del lecho
  • Preempaquetado con Capto Blue
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • Pequeño volumen de lecho para obtener resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones
  • Resultados reproducibles, escalables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio utilizando la misma velocidad de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiScreen Capto Blue
Volumen del lecho 4,7 mL
Diámetro interior (métrico) 7,7 mm
Caudal De 1,2 a 2,3 ml/min
Presión máxima 3 Bar [0,3 MPa] (44 psi)
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Tipo de columna Affinity Column
Para utilizar con (aplicación) Afinidad específica del grupo
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Capto Blue, 1 x 4.7 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.