Learn More
Cytiva Columnas HiScale™ envasadas con resinas Superdex™ Increase o Superose™ Increase
Código de producto. p-7087580 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Material de embalaje:
Superdex 200 Increase
Superdex 75 Increase
Superose 6 Increase
Volumen (métrico):
3,2 ml
8,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15948872
Marca: Cytiva 29321907
Similares a las columnas de nueva generación de cromatografía de exclusión por tamaños (SEC) Superdex™ Increase y Superose™ Increase, pero para su uso con la purificación de volúmenes mayores de hasta 8,5 ml
  • Columnas de SEC de alta resolución
  • El pequeño tamaño de las partículas y la estrecha distribución de los tamaños de partículas de la resina envasada garantizan una proteína muy pura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Cromatografía de exclusión por tamaños (SEC)
Presión máxima 2 MPa
Cantidad 1 unidad
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Volumen (métrico) 3,2 ml
Dimensiones 16 x 400 mm
Material de embalaje Superdex 75 Increase
Tipo Columna
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 75 Increase HiScale 16/40
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.