Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ Sephacryl™ S-200 HR
Código de producto. p-4895740 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
<0,5 ml/min
< 1,3 ml/min
Volumen del lecho:
120 ml
320 ml
Diámetro interior (métrico):
1,6cm
2,6cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) unitSize
10106414 <0,5 ml/min 120 ml 1,6cm 1 PCS
10773767 < 1,3 ml/min 320 ml 2,6cm cada uno
2 options
Código de producto. 10106414
Marca: Cytiva 17116601
Recuperación máxima y adsorción mínima no específica
  • Estabilidad química y física a largo plazo a partir de la matriz hidrofílica, rígida de alilo dextrano/bisacrilamida.
  • Caudal lineal recomendado de 5 hasta 15 cm/h.
Diseñado para la purificación de anticuerpos, proteínas séricas y proteínas de tamaño medio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Unidad
Caudal <0,5 ml/min
Tamaño de partículas 25-75 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas AKTA™ de baja a media presión
Volumen del lecho 120 ml
Tipo de producto Sephacryl HR Column
Diámetro interior (métrico) 1,6cm
Para utilizar con (aplicación) Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida
Altura (imperial) 23,62 in
Altura (métrico) 60 cm
Material Polipropileno
Presión máxima 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
Intervalo de pH De 3 a 11
Tipo de soporte Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
Tipo de muestra Anticuerpos, proteínas séricas y proteínas de tamaño medio
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-200 HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol