Learn More
Cytiva Columna HiPrep™ Phenyl HP 16/10
Código de producto. 14891601 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 14891601
Marca: Cytiva 29018184
Diseñado para cromatografía de interacción hidrofóbica preparativa (HIC) con buena resolución
  • Medio HIC aromático para purificación y pulido intermedio
  • Proporciona separaciones rápidas y fáciles de alta capacidad en un formato cómodo
  • El medio se basa en una matriz de microgránulos de agarosa altamente entrecruzados, que han sido derivados con grupos de fenilos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal De 1 a 5 ml/min
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 20 mL
Cantidad 1 x 20 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.