Descripción
- La heparina inmovilizada se utiliza para la purificación de antitrombina III, factores de coagulación y otras proteínas plasmáticas
- Compatible con configuraciones simples basadas en bombas y otros sistemas de cromatografía tales como el diseño AKTA
- Optimizado para separaciones fiables y reproducibles
- Alta capacidad de carga y purificaciones rápidas
- Rápida captura inicial de proteínas del material inicial
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,6 in |
| Caudal | De 2 a 10 ml/min |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, 0,05 M de acetato de sodio con etanol al 20 % |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Cantidad | 1 x 20 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiPrep Heparin FF 16/10
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.