missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hippocalcin Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18670738 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18670738 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18670738

Marca: Novus Biologicals NBP306199PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Hippocalcin Polyclonal antibody specifically detects Hippocalcin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hippocalcin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen BDR2, Calcium-binding protein BDR-2, hippocalcin, neuron specific calcium-binding protein hippocalcin, neuron-specific calcium-binding protein hippocalcin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Hippocalcin fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.