missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIP-55 Antibody (OTI6C9), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18131223 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18131223 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18131223

Marca: Novus Biologicals NBP271841G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIP-55 Monoclonal specifically detects HIP-55 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIP-55
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C9
Conjugado DyLight 488
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ABP1, Cervical SH3P7, CMAP, Drebrin-F, drebrin-like, drebrin-like protein, HIP-55SH3P7Cervical mucin-associated protein, HPK1-interacting protein of 55 kDa, SH3 domain-containing protein 7, src homology 3 domain-containing protein HIP-55
Símbolos de los genes DBNL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human HIP-55 (NP_054782) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28988.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.