Learn More
HIP-55 Antibody (OTI6C9), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30146907 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30146907 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30146907
Marca: Novus Biologicals NBP271841CL1
Mouse Monoclonal Antibody
HIP-55 Monoclonal antibody specifically detects HIP-55 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HIP-55
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C9
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ABP1, Cervical SH3P7, CMAP, Drebrin-F, drebrin-like, drebrin-like protein, HIP-55SH3P7Cervical mucin-associated protein, HPK1-interacting protein of 55 kDa, SH3 domain-containing protein 7, src homology 3 domain-containing protein HIP-55
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DBNL (NP_054782) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28988
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1