Learn More
HINT1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18707403 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18707403 0.1 mL 0.10 ml
18446540 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18707403
Marca: Novus Biologicals NBP183257
Rabbit Polyclonal Antibody
HINT1 Polyclonal specifically detects HINT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
For Research Use Only