Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Código de producto. p-4519715 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen de muestra:
5 mL
13 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11380342
Marca: Cytiva 28989334
Includes
Herramienta de desmontaje, pantalla de soporte, anillo de red (10 μm), junta tórica, tapones de cierre e instrucciones
Para cromatografía de filtración de gel preparativo de alta resolución con tiempos de ejecución cortos y buena recuperación. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg son columnas XK preempaquetadas.
  • Grado de preparación, columnas XK preempaquetadas
  • Disponible en volúmenes de cama 120 o 320 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 × 600 mm o 26 × 600 mm
  • Volumen de la muestra: 5 ml o 13 ml
Medios:
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Matriz: compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Columna:
  • DI de columna: 16 mm o 26 mm
  • Material del tubo: vidrio de borosilicato
  • Porosidad: 10 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen de muestra 13 mL
Para utilizar con (aplicación) cromatografía de filtración de gel preparativa de alta resolución