Learn More
Cytiva Columna HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK
Tienda Cytiva ProductosDescripción
El grado de preparación HiLoad™ Superdex™ 200 son columnas XK preempaquetadas diseñadas para cromatografía de filtración en gel preparativa de alta resolución. La columna es una excelente elección para separar MAbs de dímeros y contaminantes.
- Alta resolución con tiempos de ejecución cortos y buena recuperación.
- Alto rendimiento a altos caudales.
- Las separaciones se pueden escalar hasta niveles de producción.
- Preempaquetada para mayor comodidad y reproducibilidad.
- Accesorios de 1/16” para conexiones cómodas a sistemas de diseño ÄKTA.
El grado de preparación Superdex™ (pg) se produce mediante la unión covalente de dextrano a agarosa altamente reticulada. Las propiedades de separación de estas resinas están determinadas por el componente de dextrano. Las curvas de selectividad pronunciadas ofrecen una excelente potencia de resolución para péptidos y proteínas en los intervalos de peso molecular, Mr < 10 000 (Superdex™ 30 pg), Mr 3 000 to 70 000 (Superdex™ 75 pg), y Mr 10 000 600 000 (Superdex™ 200 pg). La resina combina una alta resistencia mecánica con una alta hidrofilicidad, lo que permite caudales elevados e interacciones no específicas mínimas.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 480 ml |
| Tipo de producto | HiLoad Superdex |
| Material | Columna de vidrio de borosilicato |
| Contenido y almacenamiento | 4 a 30 °C, etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.